missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human STX1A Protein

Código de producto. 15994209
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15994209 2 μg 2 microgramos
15984209 10 μg 10 microgramos
15974209 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15994209

Marca: enQuireBio™ QP136332ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the STX1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 6804
Nombre STX1A Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen STX1A
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MKDRTQELRT AKDSDDDDDV AVTVDRDRFM DEFFEQVEEI RGFIDKIAEN VEEVKRKHSA ILASPNPDEK TKEELEELMS DIKKTANKVR SKLKSIEQSI EQEEGLNRSS ADLRIRKTQH STLSRKFVEV MSEYNATQSD YRERCKGRIQ RQLEITGRTT TSEELEDMLE SGNPAIFASG IIMDSSISKQ ALSEIETRHS EIIKLENSIR ELHDMFMDMA MLVESQGEMI DRIEYNVEHA VDYVERAVSD TKKAVKYQSK ARRKK
Tampón STX1A protein solution (1 mg/ml) containing phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.