Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STRAP Protein
Código de producto. 16013751
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16013751
Marca: enQuireBio™ QP8281ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) STRAP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_009109.3
ID de gen (Entrez) 11171
Nombre STRAP Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen STRAP
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MAMRQTPLTC SGHTRPVVDL AFSGITPYGY FLISACKDGK PMLRQGDTGD WIGTFLGHKG AVWGATLNKD ATKAATAAAD FTAKVWDAVS GDELMTLAHK HIVKTVDFTQ DSNYLLTGGQ DKLLRIYDLN KPEAEPKEIS GHTSGIKKAL WCSEDKQILS ADDKTVRLWD HATMTEVKSL NFNMSVSSME YIPEGEILVI TYGRSIAFHS AVSLDPIKSF EAPATINSAS LHPEKEFLVA GGEDFKLYKY DYNSGEELES YKGHFGPIHC VRFSPDGELY ASGSEDGTLR LWQTVVGKTY GLWKCVLPEE DSGELAKPKI GFPETTEEEL EEIASENSDC IFPSAPDVKA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.