Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STOM / EPB72 Protein
Código de producto. 16015500
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16015500 100 μg 100 microgramos
16025500 10 μg 10 microgramos
16065500 50 μg 50 microgramos
16045500 200 μg 200 microgramos
16055500 500 μg 500 microgramos
16035500 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16015500 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6740ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) STOM / EPB72, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004090.4
ID de gen (Entrez) 2040
Nombre STOM / EPB72 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen STOM
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MAEKRHTRDS EAQRLPDSFK DSPSKGLGPC GWILVAFSFL FTVITFPISI WMCIKIIKEY ERAIIFRLGR ILQGGAKGPG LFFILPCTDS FIKVDMRTIS FDIPPQEILT KDSVTISVDG VVYYRVQNAT LAVANITNAD SATRLLAQTT LRNVLGTKNL SQILSDREEI AHNMQSTLDD ATDAWGIKVE RVEIKDVKLP VQLQRAMAAE AEASREARAK VIAAEGEMNA SRALKEASMV ITESPAALQL RYLQTLTTIA AEKNSTIVFP LPIDMLQGII GAKHSHLG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.