Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human sTNF RI/TNFRSF1A Protein
Código de producto. 18198330
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18198330 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 25 microgramos
18107520 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18198330
Marca: R&D Systems™ 636R1025/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human sTNF RI/TNFRSF1A Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human sTNF RI/TNFRSF1A Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
ID de gen (Entrez) 7132
Peso molecular 21 kDa
Nombre TNF RI/TNFRSF1A
Cantidad 25 μg
Fuente E. coli-derived human TNF RI/TNFRSF1A protein Ile22-Thr211,with an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.