Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STK3 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | STK3 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | ADPMEQPPAP KSKLKKLSED SLTKQPEEVF DVLEKLGEGS YGSVFKAIHK ESGQVVAIKQ VPVESDLQEI IKEISIMQQC DSPYVVKYYG SYFKNTDLWI VMEYCGAGSV SDIIRLRNKT LIEDEIATIL KSTLKGLEYL HFMRKIHRDI KAGNILLNTE GHAKLADFGV AGQLTDTMAK RNTVIGTPFW MAPEVIQEIG YNCVADIWSL GITSIEMAEG KPPYADIHPM RAIFMIPTNP PPTFRKPELW SDDFTDFVKK CLVKNPEQRA TATQLLQHPF IKNAKPVSIL RDLITEAMEI KAKRHEEQQR ELEEEEENSD EDELDHHHHH H |
| Tampón | STK3 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |