Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STK17A Protein
Código de producto. 15944159
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15944159 1 mg 1 miligramo
15954159 2 μg 2 microgramos
15934159 10 μg 10 microgramos
3 options
Código de producto. 15944159
Marca: enQuireBio™ QP136171mg
A cDNA sequence encoding the STK17A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre STK17A Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGRELGRG KFAVVRKCIK KDSGKEFAAK FMRKRRKGQD CRMEIIHEIA VLELAQDNPW VINLHEVYET ASEMILVLEY AAGGEIFDQC VADREEAFKE KDVQRLMRQI LEGVHFLHTR DVVHLDLKPQ NILLTSESPL GDIKIVDFGL SRILKNSEEL REIMGTPEYV APEILSYDPI SMATDMWSIG VLTYVMLTGI SPFLGNDKQE TFLNISQMNL SYSEEEFDVL SESAVDFIRT LLVKKPEDRA TAEECLKHPW L
Tampón STK17A protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Grado de pureza o calidad Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.