Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STK17A Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | STK17A Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGRELGRG KFAVVRKCIK KDSGKEFAAK FMRKRRKGQD CRMEIIHEIA VLELAQDNPW VINLHEVYET ASEMILVLEY AAGGEIFDQC VADREEAFKE KDVQRLMRQI LEGVHFLHTR DVVHLDLKPQ NILLTSESPL GDIKIVDFGL SRILKNSEEL REIMGTPEYV APEILSYDPI SMATDMWSIG VLTYVMLTGI SPFLGNDKQE TFLNISQMNL SYSEEEFDVL SESAVDFIRT LLVKKPEDRA TAEECLKHPW L |
| Tampón | STK17A protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
| Mostrar más |