Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STK16 / PKL12 / MPSK Protein
Código de producto. 16095480
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16095480
Marca: enQuireBio™ QP6738ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) STK16 / PKL12 / MPSK, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001008910.1
ID de gen (Entrez) 8576
Nombre STK16 / PKL12 / MPSK Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen STK16
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia GHALCVCSRG TVIIDNKRYL FIQKLGEGGF SYVDLVEGLH DGHFYALKRI LCHEQQDREE AQREADMHRL FNHPNILRLV AYCLRERGAK HEAWLLLPFF KRGTLWNEIE RLKDKGNFLT EDQILWLLLG ICRGLEAIHA KGYAHRDLKP TNILLGDEGQ PVLMDLGSMN QACIHVEGSR QALTLQDWAA QRCTISYRAP ELFSVQSHCV IDERTDVWSL GCVLYAMMFG EGPYDMVFQK GDSVALAVQN QLSIPQSPRH SSALRQLLNS MMTVDPHQRP HIPLLLSQLE ALQPPAPGQH TTQI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.