missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STIM1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | STIM1 Protein |
| Cantidad | 25 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MADQLTEEQI AEFKEAFSLF DKDGDGTITT KELGTVMRSL GQNPTEAELQ DMINEVDADG NGTIDFPEFL TMMARKMKDT DSEEEIREAF RVFDKDGNGY ISAAELRHVM TNLGEKLTDE EVDEMIREAD IDGDGQVNYE EFVQMMTAKG SMLSHSHSEK ATGTSSGANS EESTAAEFCR IDKPLCHSED EKLSFEAVRN IHKLMDDDAN GDVDVEESDE FLREDLNYHD PTVKHSTFHG EDKLISVEDL WKAWKSSEVY NWTVDEVVQW LITYVELPQY EETFRKLQLS GHAMPRLAVT NTTMTGTVLK MTDRSHRQKL QLKALDTVLF GPPLLTRHNH LKD |
| Tampón | The STIM1 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 7.5. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?