Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Steroid 17-alpha-hydroxylase / 17,20 lyase Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_000093.1 |
| ID de gen (Entrez) | 1586 |
| Nombre | Steroid 17-alpha-hydroxylase / 17,20 lyase Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | CYP17A1 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |