missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human STC-1 / Stanniocalcin-1 Protein

Código de producto. 16095911
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16095911 200 μg 200 microgramos
16075911 10 μg 10 microgramos
16015921 50 μg 50 microgramos
16065911 100 μg 100 microgramos
16005921 500 μg 500 microgramos
16085911 1 mg 1 miligramo
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16095911

Brand: enQuireBio™ QP8677ec200ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) STC-1 / Stanniocalcin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spécification

Número de acceso NP_003146.1
ID de gen (Entrez) 6781
Nombre STC-1 / Stanniocalcin-1 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen STC1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia SAEVVRCLNS ALQVGCGAFA CLENSTCDTD GMYDICKSFL YSAAKFDTQG KAFVKESLKC IANGVTSKVF LAIRRCSTFQ RMIAEVQEEC YSKLNVCSIA KRNPEAITEV VQLPNHFSNR YYNRLVRSLL ECDEDTVSTI RDSLMEKIGP NMASLFHILQ TDHCAQTHPR ADFNRRRTNE PQKLKVLLRN LRGEEDSPSH IKRTSHESA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.