Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STC-1 / Stanniocalcin-1 Protein
Código de producto. 16075911
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16075911 10 μg 10 microgramos
16015921 50 μg 50 microgramos
16065911 100 μg 100 microgramos
16095911 200 μg 200 microgramos
16005921 500 μg 500 microgramos
16085911 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16075911 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8677ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) STC-1 / Stanniocalcin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003146.1
ID de gen (Entrez) 6781
Nombre STC-1 / Stanniocalcin-1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen STC1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia SAEVVRCLNS ALQVGCGAFA CLENSTCDTD GMYDICKSFL YSAAKFDTQG KAFVKESLKC IANGVTSKVF LAIRRCSTFQ RMIAEVQEEC YSKLNVCSIA KRNPEAITEV VQLPNHFSNR YYNRLVRSLL ECDEDTVSTI RDSLMEKIGP NMASLFHILQ TDHCAQTHPR ADFNRRRTNE PQKLKVLLRN LRGEEDSPSH IKRTSHESA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.