Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STAC Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | STAC Protein |
| Cantidad | 20 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMIPPSSP REDGVDGLPK EAVGAEQPPS PASTSSQESK LQKLKRSLSF KTKSLRSKSA DNFFQRTNSE DMKLQAHMVA EISPSSSPLP APGSLTSTPA RAGLHPGGKA HAFQEYIFKK PTFCDVCNHM IVGTNAKHGL RCKACKMSIH HKCTDGLAPQ RCMGKLPKGF RRYYSSPLLI HEQFGCIKEV MPIACGNKVD PVYETLRFGT SLAQRTKKGS SGSGSDSPHR TSTSDLVEVP EEANGPGGGY DLRKRSNSVF TYPENGTDDF RDPAKNINHQ GSLSKDPLQM NTYVALYKFV PQENEDLEMR PGDIITLLED SNEDWWKGKI QDRIGFFPAN FVQRLQQNEK IFRCVRTFIG CKEQGQITLK ENQICVSSEE EQDGFIRVLS GKKKGLIPLD VLENI |
| Tampón | STAC protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
| Mostrar más |