missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human ST6GALNAC5 Protein

Código de producto. 18156960
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18156960 20 μg 20 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18156960

Marca: R&D Systems™ 6715GT020

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

Measured by its ability to transfer Neu5Ac from CMP-Neu5Ac to fetuin of fetal calf serum. The specific activity is >40 pmol/min/μg, as measured under the described conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q9BVH7
Para utilizar con (aplicación) Enzyme Activity
Formulación Supplied as a 0.2 μm filtered solution in Tris and NaCl.
ID de gen (Entrez) 81849
Peso molecular M.W. (Observed): 40-55 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 36 kDa
Nombre ST6 GalNAc alpha-2,6-sialyltransferaseV/ST6GALNAC5
Cantidad 20 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human ST6 GalNAc alpha-2,6-sialyltransferaseV/ST6GALNAC5 protein Gly30-Phe336, with an N-terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening.
Concentración de endotoxinas <1.0 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Símbolo de gen ST6GALNAC5
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by Colloidal Coomassie™ Blue stain (at 5 μg / lane.)
Expresión ST6 GalNAc alpha-2,6-sialyltransferaseV/ST6GALNAC5
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.