Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SRGN Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | SRGN Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Human (HEK293) |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | YPTRRARYQW VRCNPDSNSA NCLEEKGPMF ELLPGESNKI PRLRTDLFPK TRIQDLNRIF PLSEDYSGSG FGSGSGSGSG SGSGFLTEME QDYQLVDESD AFHDNLRSLD RNLPSDSQDL GQHGLEEDFM L HHHHHH |
| Tampón | SRGN filtered (0.4microm) solution at a concentration of 0.25 mg/ml in phosphate buffered saline and 20% (w/v) glycerol. |
| Mostrar más |