missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Squalene synthase Protein

Código de producto. 15999489
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15999489 1 mg 1 miligramo
15989489 10 μg 10 microgramos
15929499 50 μg 50 microgramos
15979489 100 μg 100 microgramos
15909499 200 μg 200 microgramos
15919499 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15999489 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6031ec1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Squalene synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001274671.1
ID de gen (Entrez) 2222
Nombre Squalene synthase Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FDFT1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia EFVKCLGHPE EFYNLVRFRI GGKRKVMPKM DQDSLSSSLK TCYKYLNQTS RSFAAVIQAL DGEMRNAVCI FYLVLRALDT LEDDMTISVE KKVPLLHNFH SFLYQPDWRF MESKEKDRQV LEDFPTISLE FRNLAEKYQT VIADICRRMG IGMAEFLDKH VTSEQEWDKY CHYVAGLVGI GLSRLFSASE FEDPLVGEDT ERANSMGLFL QKTNIIRDYL EDQQGGREFW PQEVWSRYVK KLGDFAKPEN IDLAVQCLNE LITNALHHIP DVITYLSRLR NQSVFNFCAI PQVMAIATLA ACYNNQQVFK GAVKIRKGQA VTLMMDATNM PAVKAIIYQY MEEIYHRIPD SDPSSSKTRQ IISTIRTQNL PNCQLISRSH YSPIYLSFVM LLAALSWQYL TTLSQVTEDY VQTGEH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.