Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SPOP Protein
Código de producto. 15924039
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15924039 2 μg 2 microgramos
15904039 10 μg 10 microgramos
15914039 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15924039
Marca: enQuireBio™ QP135792ug
A cDNA sequence encoding the SPOP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre SPOP Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSRVPSPPPP AEMSSGPVAE SWCYTQIKVV KFSYMWTINN FSFCREEMGE VIKSSTFSSG ANDKLKWCLR VNPKGLDEES KDYLSLYLLL VSCPKSEVRA KFKFSILNAK GEETKAMESQ RAYRFVQGKD WGFKKFIRRD FLLDEANGLL PDDKLTLFCEVSVVQDSVNI SGQNTMNMVK VPECRLADEL GGLWENSRFT DCCLCVAGQE FQAHKAILAA RSPVFSAMFE HEMEESKKNR VEINDVEPEV FKEMMCFIYT GKAPNLDKMA DDLLAAADKY ALERLKVMCE DALCSNLSVE NAAEILILAD LHSADQLKTQ AVDFINYHAS DVLETSGWKS MVVSHPHLVA EAYRSLASAQ CPFLGPPRKR LKQS
Tampón The SPOP solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 5mM DTT, 50% glycerol, 0.2M NaCl and 2mM EDTA.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.