missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SPOP Protein

Código de producto. 15914039
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15914039

Marca: enQuireBio™ QP135791mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the SPOP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre SPOP Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSRVPSPPPP AEMSSGPVAE SWCYTQIKVV KFSYMWTINN FSFCREEMGE VIKSSTFSSG ANDKLKWCLR VNPKGLDEES KDYLSLYLLL VSCPKSEVRA KFKFSILNAK GEETKAMESQ RAYRFVQGKD WGFKKFIRRD FLLDEANGLL PDDKLTLFCEVSVVQDSVNI SGQNTMNMVK VPECRLADEL GGLWENSRFT DCCLCVAGQE FQAHKAILAA RSPVFSAMFE HEMEESKKNR VEINDVEPEV FKEMMCFIYT GKAPNLDKMA DDLLAAADKY ALERLKVMCE DALCSNLSVE NAAEILILAD LHSADQLKTQ AVDFINYHAS DVLETSGWKS MVVSHPHLVA EAYRSLASAQ CPFLGPPRKR LKQS
Tampón The SPOP solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 5mM DTT, 50% glycerol, 0.2M NaCl and 2mM EDTA.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado