Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Spindlin-1 Protein
Código de producto. p-7154972
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16023821 10 μg 10 microgramos
16063821 50 μg 50 microgramos
16013821 100 μg 100 microgramos
16043821 200 μg 200 microgramos
16053821 500 μg 500 microgramos
16033821 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16023821
Marca: enQuireBio™ QP8292ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Spindlin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_006708.2
ID de gen (Entrez) 10927
Nombre Spindlin-1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SPIN1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MKTPFGKTPG QRSRADAGHA GVSANMMKKR TSHKKHRSSV GPSKPVSQPR RNIVGCRIQH GWKEGNGPVT QWKGTVLDQV PVNPSLYLIK YDGFDCVYGL ELNKDERVSA LEVLPDRVAT SRISDAHLAD TMIGKAVEHM FETEDGSKDE WRGMVLARAP VMNTWFYITY EKDPVLYMYQ LLDDYKEGDL RIMPDSNDSP PAEREPGEVV DSLVGKQVEY AKEDGSKRTG MVIHQVEAKP SVYFIKFDDD FHIYVYDLVK TS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.