Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Spike glycoProtein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Spike glycoProtein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | S |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Yeast |
| Etiqueta de proteína | His |
| Mostrar más |