missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human SOST/Sclerostin Protein

Código de producto. 18117710
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18117710 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 25 microgramos
18118600 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18117710

Marca: R&D Systems™ 1406ST025/CF

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Human SOST/Sclerostin Protein is derived from NS0. The Recombinant Human SOST/Sclerostin Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
ID de gen (Entrez) 50964
Peso molecular 28-32 kDa, reducing conditions
Nombre SOST/Sclerostin
Cantidad 25 μg
Fuente Mouse myeloma cell line,NS0-derived human SOST/Sclerostin protein Gln24-Tyr213,with an N-terminal 7-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forma estructural Monomer
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.