Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SOST Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | SOST Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Human (HEK293) |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MKHHHHHHASQGWQAFKNDA TEIIPELGEY PEPPPELENN KTMNRAENGG RPPHHPFETK DVSEYSCREL HFTRYVTDGP CRSAKPVTEL VCSGQCGPAR LLPNAIGRGK WWRPSGPDFR CIPDRYRAQR VQLLCPGGEA PRARKVRLVA SCKCKRLTRF HNQSELKDFG TEAARPQKGR KPRPRARSAK ANQAELENAY |
| Tampón | SOST filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.03M Acetate buffer pH 4.0. |
| Mostrar más |