Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SOSS complex subunit B2 Protein
Código de producto. 16061841
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16061841
Marca: enQuireBio™ QP7959ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SOSS complex subunit B2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001026886.1
ID de gen (Entrez) 64859
Nombre SOSS complex subunit B2 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NABP1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MNRVNDPLIF IRDIKPGLKN LNVVFIVLEI GRVTKTKDGH EVRSCKVADK TGSITISVWD EIGGLIQPGD IIRLTRGYAS MWKGCLTLYT GRGGELQKIG EFCMVYSEVP NFSEPNPDYR GQQNKGAQSE QKNNSMNSNM GTGTFGPVGN GVHTGPESRE HQFSHAGRSN GRGLINPQLQ GTASNQTVMT TISNGRDPRR AFKR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.