Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SORD Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| ID de gen (Entrez) | 6652 |
| Nombre | SORD Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | SORD |
| Actividad biológica | Specific activity is > 0.2 units/mg, in which one unit will convert 1.0 umole of D-fructose to D-sorbitol per minute at pH 7.5 at 25C. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Mostrar más |