missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh, N-Terminus Protein

Código de producto. p-4720780
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en NaH2PO4 NaCl and DTT con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en NaH2PO4 NaCl y DTT.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formulación unitSize
18116340 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en NaH2PO4 NaCl and DTT con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
18108610 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en NaH2PO4 NaCl y DTT. 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18116340 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1314SH025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh, N-Terminus Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh, N-Terminus Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en NaH2PO4 NaCl and DTT con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 6469
Peso molecular 20 kDa
Nombre Sonic Hedgehog/Shh N-Terminus
Cantidad 25 μg
Fuente E. coli-derived human Sonic Hedgehog/Shh protein Cys24-Gly197,with a C-terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Alias de gen HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, Shh, ShhNC, SMMCI, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE with silver staining, under reducing conditions.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.