Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh (C24II) N-Terminus
Código de producto. 18717726
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl.
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18717726 500 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl con BSA como proteína transportadora. 500 microgramos
18166580 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
18301718 100 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl con BSA como proteína transportadora. 100 microgramos
18198060 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl. 25 microgramos
18106680 100 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl. 100 microgramos
5 options
Código de producto. 18717726
Marca: R&D Systems™ 1845SH500
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh (C24II) N-Terminus is derived from E. coli. The Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh (C24II) N-Terminus has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso NP_000184.1
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 6469
Peso molecular 20 kDa
Nombre Sonic Hedgehog/Shh (C24II), N-Terminus
Cantidad 500 μg
Fuente E. coli-derived human Sonic Hedgehog/Shh protein Cys24-Gly197 (Cys24Ile-Ile),with an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Alias de gen HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, Shh, ShhNC, SMMCI, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 100 to 200 μg/mL in sterile PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin, and allow up to 24 hours at 2°C to 8°C for complete reconstitution.
Grado de pureza o calidad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.