Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh (C24II) N-Terminus
Código de producto. 18166580
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl.
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18166580 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
18301718 100 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl con BSA como proteína transportadora. 100 microgramos
18198060 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl. 25 microgramos
18106680 100 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl. 100 microgramos
18717726 500 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl con BSA como proteína transportadora. 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 18166580 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1845SH025
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh (C24II) N-Terminus is derived from E. coli. The Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh (C24II) N-Terminus has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso NP_000184.1
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 6469
Peso molecular 20 kDa
Nombre Sonic Hedgehog/Shh (C24II), N-Terminus
Cantidad 25 μg
Fuente E. coli-derived human Sonic Hedgehog/Shh protein Cys24-Gly197 (Cys24Ile-Ile),with an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Alias de gen HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, Shh, ShhNC, SMMCI, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 100-200 μg/mL in sterile PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin, and allow up to 24 hours at 2 to 8° C for complete reconstitution.
Grado de pureza o calidad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.