missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh (C24II) N-Terminus
Descripción
The Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh (C24II) N-Terminus is derived from E. coli. The Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh (C24II) N-Terminus has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_000184.1 |
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS y NaCl. |
| ID de gen (Entrez) | 6469 |
| Peso molecular | 20 kDa |
| Nombre | Sonic Hedgehog/Shh (C24II), N-Terminus |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | E. coli-derived human Sonic Hedgehog/Shh protein Cys24-Gly197 (Cys24Ile-Ile),with an N-terminal Met |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Alias de gen | HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, Shh, ShhNC, SMMCI, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?