missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh (C24II) Animal-Free

Código de producto. 18779246
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18779246 500 μg 500 microgramos
18795876 25 μg 25 microgramos
18709636 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18779246

Marca: R&D Systems™ AFL1845500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Also available, GMP Shh Protein, Catalog # 1845-GMP! Animal-free and manufactured under GMP guidelines for therapeutic manufacturing applications.

Measured by its ability to induce alkaline phosphatase production by C3H10T1/2 mouse embryonic fibroblast cells. Nakamura, T. et al. (1997) Biochem. Biophys. Res. Commun. 237:465. The ED50 for this effect is 0.1-0.4 μg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso NP_000184.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS and NaCl.
ID de gen (Entrez) 6469
Peso molecular M.W.-observed: 22 kDa, reducing conditions, M.W.-theroretical: 20 kDa
Cantidad 500 μg
Fuente E. coli-derived human Sonic Hedgehog/Shh protein Cys24-Gly197 (Cys24Ile-Ile), with an N-terminal Met Produced using non-animal reagents in an animal-free laboratory.
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.01 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, Shh, ShhNC, SMMCI, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute at 100-200 μg/mL in PBS, and allow up to 24 hours (at 2°C to 8°C for complete reconstitution.)
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Expresión Sonic Hedgehog/Shh
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.