Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SOCS3 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | SOCS3 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSHMVT HSKFPAAGMS RPLDTSLRLK TFSSKSEYQL VVNAVRKLQE SGFYWSAVTG GEANLLLSAE PAGTFLIRDS SDQRHFFTLS VKTQSGTKNL RIQCEGGSFS LQSDPRSTQP VPRFDCVLKL VHHYMPPPGA PSFPSPPTEP SSEVPEQPSA QPLPGSPPRR AYYIYSGGEK IPLVLSRPLS SNVATLQHLC RKTVNGHLDS YEKVTQLPGP IREFLDQYDA PL |
| Tampón | SOCS3 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
| Mostrar más |