Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNCA / alpha-Synuclein Protein
Código de producto. 16075301
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16075301 10 μg 10 microgramos
16015311 50 μg 50 microgramos
16065301 100 μg 100 microgramos
16095301 200 μg 200 microgramos
16005311 500 μg 500 microgramos
16085301 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16075301
Marca: enQuireBio™ QP8563ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SNCA / alpha-Synuclein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000336.1
ID de gen (Entrez) 6622
Nombre SNCA / alpha-Synuclein Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Snca
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MDVFMKGLSK AKEGVVAAAE KTKQGVAEAA GKTKEGVLYV GSKTKEGVVH GVATVAEKTK EQVTNVGGAV VTGVTAVAQK TVEGAGSIAA ATGFVKKDQL GKNEEGAPQE GILEDMPVDP DNEAYEMPSE EGYQDYEPE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.