Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNAP23 Protein
Código de producto. 15983869
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 microgramos
5 microgramos
15983869 1 mg 1 miligramo
15903879 5 μg 5 microgramos
15993869 25 μg 25 microgramos
3 options
Código de producto. 15983869
Marca: enQuireBio™ QP135311mg
A cDNA sequence encoding the SNAP23 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre SNAP23 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MDNLSSEEIQ QRAHQITDES LESTRRILGL AIESQDAGIK TITMLDEQKE QLNRIEEGLD QINKDMRETE KTLTELNKCC GLCVCPCNRT KNFESGKAYK TTWGDGGENS PCNVVSKQPG PVTNGQLQQP TTGAASGGYI KRITNDARED EMEENLTQVG SILGNLKDMA LNIGNEIDAQ NPQIKRITDK ADTNRDRIDI ANARAKKLID S
Tampón The protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.