Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SMARCB1 Protein
Código de producto. 16059800
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16059800 100 μg 100 microgramos
16069800 10 μg 10 microgramos
16009810 50 μg 50 microgramos
16089800 200 μg 200 microgramos
16099800 500 μg 500 microgramos
16079800 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16059800
Marca: enQuireBio™ QP7615ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SMARCB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001007469.1
ID de gen (Entrez) 6598
Nombre SMARCB1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SMARCB1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MMMMALSKTF GQKPVKFQLE DDGEFYMIGS EVGNYLRMFR GSLYKRYPSL WRRLATVEER KKIVASSHGK KTKPNTKDHG YTTLATSVTL LKASEVEEIL DGNDEKYKAV SISTEPPTYL REQKAKRNSQ WVPTLPNSSH HLDAVPCSTT INRNRMGRDK KRTFPLCFDD HDPAVIHENA SQPEVLVPIR LDMEIDGQKL RDAFTWNMNE KLMTPEMFSE ILCDDLDLNP LTFVPAIASA IRQQIESYPT DSILEDQSDQ RVIIKLNIHV GNISLVDQFE WDMSEKENSP EKFALKLCSE LGLGGEFVTT IAYSIRGQLS WHQKTYAFSE NPLPTVEIAI RNTGDADQWC PLLETLTDAE MEKKIRDQDR NTRRMRRLAN TAPAW
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.