Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Small proline-rich protein 1
Código de producto. 16015400
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16015400
Marca: enQuireBio™ QP6724ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Small proline-rich protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001091058.1
ID de gen (Entrez) 6707
Nombre Small proline-rich protein 1
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SPRR3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SSYQQKQTFT PPPQLQQQQV KQPSQPPPQE IFVPTTKEPC HSKVPQPGNT KIPEPGCTKV PEPGCTKVPE PGCTKVPEPG CTKVPEPGCT KVPEPGCTKV PEPGYTKVPE PGSIKVPDQG FIKFPEPGAI KVPEQGYTKV PVPGYTKLPE PCPSTVTPGP AQQKTKQK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.