Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Small nuclear ribonucleoprotein Sm D2 Protein
Código de producto. 16044511
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16044511 100 μg 100 microgramos
16054511 10 μg 10 microgramos
16094511 50 μg 50 microgramos
16074511 200 μg 200 microgramos
16084511 500 μg 500 microgramos
16064511 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16044511 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8419ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Small nuclear ribonucleoprotein Sm D2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004588.1
ID de gen (Entrez) 6633
Nombre Small nuclear ribonucleoprotein Sm D2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SNRPD2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MSLLNKPKSE MTPEELQKRE EEEFNTGPLS VLTQSVKNNT QVLINCRNNK KLLGRVKAFD RHCNMVLENV KEMWTEVPKS GKGKKKSKPV NKDRYISKMF LRGDSVIVVL RNPLIAGK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.