missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SLPI Protein

Código de producto. 15993849
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15993849 2 μg 2 microgramos
15973849 10 μg 10 microgramos
15983849 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15993849

Marca: enQuireBio™ QP135242ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the SLPI was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Specifica

Nombre SLPI Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSGKSFKAGV CPPKKSAQCL RYKKPECQSD WQCPGKKRCC PDTCGIKCLD PVDTPNPTRR KPGKCPVTYG QCLMLNPPNF CEMDGQCKRD LKCCMGMCGK SCVSPVKA
Tampón SLPI Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 2mM DTT, 0.1M NaCl and 20% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.