missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SLPI Protein

Código de producto. 15973849
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15973849 10 μg 10 microgramos
15993849 2 μg 2 microgramos
15983849 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15973849

Marca: enQuireBio™ QP1352410ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the SLPI was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre SLPI Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSGKSFKAGV CPPKKSAQCL RYKKPECQSD WQCPGKKRCC PDTCGIKCLD PVDTPNPTRR KPGKCPVTYG QCLMLNPPNF CEMDGQCKRD LKCCMGMCGK SCVSPVKA
Tampón SLPI Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 2mM DTT, 0.1M NaCl and 20% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.