Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIT1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | SIT1 Protein |
| Cantidad | 1 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MHLSQWTRGR SRSHPGQGRS GESVEEVPLY GNLHYLQTGR LSQDPEPDQQ DPTLGGPARA AEEVMCYTSL QLRPPQGRIP GPGTPVKYSE VVLDSEPKSQ ASGPEPELYA SVCAQTRRAR ASFPDQAYAN SQPAAS |
| Tampón | SIT1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 20% glycerol. |
| Mostrar más |