Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIRT5 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | SIRT5 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSARPSSSM ADFRKFFAKA KHIVIISGAG VSAESGVPTF RGAGGYWRKW QAQDLATPLA FAHNPSRVWE FYHYRREVMG SKEPNAGHRA IAECETRLGK QGRRVVVITQ NIDELHRKAG TKNLLEIHGS LFKTRCTSCG VVAENYKSPI CPALSGKGAP EPGTQDASIP VEKLPRCEEA GCGGLLRPHV VWFGENLDPA ILEEVDRELA HCDLCLVVGT SSVVYPAAMF APQVAARGVP VAEFNTETTP ATNRFRFHFQ GPCGTTLPEA LACHENETVS |
| Tampón | SIRT5 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol. |
| Mostrar más |