Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIRT1 / SIR2L1 Protein
Código de producto. 15933799
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15933799 100 μg 100 microgramos
15943799 10 μg 10 microgramos
15983799 50 μg 50 microgramos
15963799 200 μg 200 microgramos
15973799 500 μg 500 microgramos
15953799 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15933799 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP1351ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SIRT1 / SIR2L1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001135970.1
ID de gen (Entrez) 23411
Nombre SIRT1 / SIR2L1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SIRT1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia ADEAALALQP GGSPSAAGAD REAASSPAGE PLRKRPRRDG PGLERSPGEP GGAAPEREVP AAARGCPGAA AAALWREAEA EAAAAGGEQE AQATAAAGEG DNGPGLQGPS REPPLADNLY DEDDDDEGEE EEEAAAAAIG YRDNLLFGDE IITNGFHSCE SDEEDRASHA SSSDWTPRPR IGPYTFVQQH LMIGTDPRTI LKDLLPETIP PPELDDMTLW QIVINILSEP PKRKKRKDIN TIEDAVKLLQ ECKKIIVLTG AGVSVSCGIP DFRSRDGIYA RLAVDFPDLP DPQAMFDIEY FRKDPRPFFK FAKEIYPGQF QPSLCHKFIA LSDKEGKLLR NYTQNIDTLE QVAGIQRIIQ CHGSFATASC LICKYKVDCE AVRGDIFNQV VPRCPRCPAD EPLAIMKPEI VFFGENLPEQ FHRAMKYDKD EVDLLIVIGS SLKVRPVALI PSSIPHEVPQ ILINREPLPH LHFDVELLGD CDVIINELCH RLGGEYAKLC CNPVKLSEIT EKPPRTQKEL AYLSELPPTP LHVSEDSSSP ERTSPPDSSV IVTLLDQAAK SNDDLDVSES KGCMEEKPQE VQTSRNVESI AEQMENPDLK NVGSSTGEKN ERTSVAGTVR KCWPNRVAKE QISRRLDGNQ YLFLPPNRYI FHGAEVYSDS EDDVLSSSSC GSNSDSGTCQ SPSLEEPMED ESEIEEFYNG LEDEPDVPER AGGAGFGTDG DDQEAINEAI SVKQEVTDMN YPSNKS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.