missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Signal-regulatory protein beta-1 Protein

Código de producto. 16045100
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16045100 50 μg 50 microgramos
16005100 10 μg 10 microgramos
16095090 100 μg 100 microgramos
16025100 200 μg 200 microgramos
16035100 500 μg 500 microgramos
16015100 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16045100 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6685ye50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Signal-regulatory protein beta-1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001077379.1
ID de gen (Entrez) 10326
Nombre Signal-regulatory protein beta-1 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SIRPB1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia EDELQVIQPE KSVSVAAGES ATLRCAMTSL IPVGPIMWFR GAGAGRELIY NQKEGHFPRV TTVSELTKRN NLDFSISISN ITPADAGTYY CVKFRKGSPD DVEFKSGAGT ELSVRAKPSA PVVSGPAVRA TPEHTVSFTC ESHGFSPRDI TLKWFKNGNE LSDFQTNVDP AGDSVSYSIH STARVVLTRG DVHSQVICEI AHITLQGDPL RGTANLSEAI RVPPTLEVTQ QPMRAENQAN VTCQVSNFYP RGLQLTWLEN GNVSRTETAS TLIENKDGTY NWMSWLLVNT CAHRDDVVLT CQVEHDGQQA VSKSYALEIS AHQKEHGSDI THEAALAPTA PL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.