Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Signal-regulatory protein beta-1 Protein
Código de producto. 16045090
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16045090
Marca: enQuireBio™ QP6685ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Signal-regulatory protein beta-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001077379.1
ID de gen (Entrez) 10326
Nombre Signal-regulatory protein beta-1 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SIRPB1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia EDELQVIQPE KSVSVAAGES ATLRCAMTSL IPVGPIMWFR GAGAGRELIY NQKEGHFPRV TTVSELTKRN NLDFSISISN ITPADAGTYY CVKFRKGSPD DVEFKSGAGT ELSVRAKPSA PVVSGPAVRA TPEHTVSFTC ESHGFSPRDI TLKWFKNGNE LSDFQTNVDP AGDSVSYSIH STARVVLTRG DVHSQVICEI AHITLQGDPL RGTANLSEAI RVPPTLEVTQ QPMRAENQAN VTCQVSNFYP RGLQLTWLEN GNVSRTETAS TLIENKDGTY NWMSWLLVNT CAHRDDVVLT CQVEHDGQQA VSKSYALEIS AHQKEHGSDI THEAALAPTA PL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.