Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SHH / Sonic hedgehog Protein
Código de producto. 15955859
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
15955859 500 μg 500 microgramos
15945859 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 15955859
Marca: enQuireBio™ QP5292500ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_000184.1
ID de gen (Entrez) 6469
Nombre SHH / Sonic hedgehog Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen SHH
Actividad biológica Shows bioactivity at a concentration of 5 ug/mL in the CCL-226 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 200 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MIIGPGRGFG KRRHPKKLTP LAYKQFIPNV AEKTLGASGR YEGKISRNSE RFKELTPNYN PDIIFKDEEN TGADRLMTQR CKDKLNALAI SVMNQWPGVK LRVTEGWDED GHHSEESLHY EGRALDITTS DRDRSKYGML ARLAVEAGFD WVYYESKAHI HCSVKAENSV AAKSGG
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.