Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SHH / Sonic hedgehog Protein
Código de producto. 15913008
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
250 μg
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
15913008 5 μg 5 microgramos
15903008 25 μg 25 microgramos
15982998 100 μg 100 microgramos
15992998 250 μg 250 microgramos
4 options
Código de producto. 15913008
Marca: enQuireBio™ QP10181ec5ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Human SHH / Sonic hedgehog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000184.1
ID de gen (Entrez) 6469
Nombre SHH / Sonic hedgehog Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen SHH
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The ED50 as determined by inducing alkaline phosphatase production of murine C3H/10T1/2 cells is less than 1 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 103 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia IVIGPGRGFG KRRHPKKLTP LAYKQFIPNV AEKTLGASGR YEGKISRNSE RFKELTPNYN PDIIFKDEEN TGADRLMTQR CKDKLNALAI SVMNQWPGVK LRVTEGWDED GHHSEESLHY EGRAVDITTS DRDRSKYGML ARLAVEAGFD WVYYESKAHI HCSVKAENSV AAKSGG
Tampón 0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.