Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SFTPD / SP-D / SFTP4 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_003010.4 |
| ID de gen (Entrez) | 6441 |
| Nombre | SFTPD / SP-D / SFTP4 Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | SFTPD |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |