Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serum amyloid P component / APCS / SAP Protein
Código de producto. 15926799
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15926799 1 mg 1 miligramo
15916799 10 μg 10 microgramos
15956799 50 μg 50 microgramos
15906799 100 μg 100 microgramos
15936799 200 μg 200 microgramos
15946799 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 15926799
Marca: enQuireBio™ QP5659ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serum amyloid P component / APCS / SAP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001630.1
ID de gen (Entrez) 325
Nombre Serum amyloid P component / APCS / SAP Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen APCS
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia HTDLSGKVFV FPRESVTDHV NLITPLEKPL QNFTLCFRAY SDLSRAYSLF SYNTQGRDNE LLVYKERVGE YSLYIGRHKV TSKVIEKFPA PVHICVSWES SSGIAEFWIN GTPLVKKGLR QGYFVEAQPK IVLGQEQDSY GGKFDRSQSF VGEIGDLYMW DSVLPPENIL SAYQGTPLPA NILDWQALNY EIRGYVIIKP LVWV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.