Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serum amyloid P component / APCS / SAP Protein
Código de producto. p-7152245
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15916799
Marca: enQuireBio™ QP5659ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serum amyloid P component / APCS / SAP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001630.1
ID de gen (Entrez) 325
Nombre Serum amyloid P component / APCS / SAP Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen APCS
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia HTDLSGKVFV FPRESVTDHV NLITPLEKPL QNFTLCFRAY SDLSRAYSLF SYNTQGRDNE LLVYKERVGE YSLYIGRHKV TSKVIEKFPA PVHICVSWES SSGIAEFWIN GTPLVKKGLR QGYFVEAQPK IVLGQEQDSY GGKFDRSQSF VGEIGDLYMW DSVLPPENIL SAYQGTPLPA NILDWQALNY EIRGYVIIKP LVWV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.