Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serum amyloid P component / APCS / SAP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serum amyloid P component / APCS / SAP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5659-ec-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916799
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001630.1
Serum amyloid P component / APCS / SAP Protein
Research Use Only
APCS
Recombinant Protein
E. coli
HTDLSGKVFV FPRESVTDHV NLITPLEKPL QNFTLCFRAY SDLSRAYSLF SYNTQGRDNE LLVYKERVGE YSLYIGRHKV TSKVIEKFPA PVHICVSWES SSGIAEFWIN GTPLVKKGLR QGYFVEAQPK IVLGQEQDSY GGKFDRSQSF VGEIGDLYMW DSVLPPENIL SAYQGTPLPA NILDWQALNY EIRGYVIIKP LVWV
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
325
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Serum amyloid P component / APCS / SAP Protein > 10μg