missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Serum amyloid A-1 Protein

Código de producto. p-7148026
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
250 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15953028 10 μg 10 microgramos
15973028 50 μg 50 microgramos
15943028 100 μg 100 microgramos
15963028 250 μg 250 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15953028

Marca: enQuireBio™ QP10188ec10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Human Serum amyloid A-1 protein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_000322.2
ID de gen (Entrez) 6288
Nombre Serum amyloid A-1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen SAA1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The biological activity determined by a chemoattract bioassay using human monocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia RSFFSFLGEA FDGARDMWRA YSDMREANYI GSDKYFHARG NYDAAKRGPG GVWAAEAISD ARENIQRFFG HGAEDSLADQ AANEWGRSGK DPNHFRPAGL PEKY
Tampón 0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.