Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SerpinA6 / CBG Protein
Código de producto. p-7153476
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16034950 10 μg 10 microgramos
16074950 50 μg 50 microgramos
16024950 100 μg 100 microgramos
16054950 200 μg 200 microgramos
16064950 500 μg 500 microgramos
16044950 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16034950
Marca: enQuireBio™ QP6667ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SerpinA6 / CBG, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001747.2
ID de gen (Entrez) 866
Nombre SerpinA6 / CBG Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SERPINA6
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MDPNAAYVNM SNHHRGLASA NVDFAFSLYK HLVALSPKKN IFISPVSISM ALAMLSLGTC GHTRAQLLQG LGFNLTERSE TEIHQGFQHL HQLFAKSDTS LEMTMGNALF LDGSLELLES FSADIKHYYE SEVLAMNFQD WATASRQINS YVKNKTQGKI VDLFSGLDSP AILVLVNYIF FKGTWTQPFD LASTREENFY VDETTVVKVP MMLQSSTISY LHDSELPCQL VQMNYVGNGT VFFILPDKGK MNTVIAALSR DTINRWSAGL TSSQVDLYIP KVTISGVYDL GDVLEEMGIA DLFTNQANFS RITQDAQLKS SKVVHKAVLQ LNEEGVDTAG STGVTLNLTS KPIILRFNQP FIIMIFDHFT WSSLFLARVM NPV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.